Lithium-tert-butanolat 2.2 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
379311000
379318000
379311000.EA
95.4
EUR
379311000.
379318000.
Lithium-tert-butanolat 2.2 M in THF, AcroSeal®
Lithium-tert-butanolat
Formel:
C₄H₉LiO Flammpunkt: –22 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00050479 CAS-Nummer: 1907-33-1 EINECS: 217-611-5 UN: 2924 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to brown Solution |
Strength | 19 to 21 % |
Impurity | ≤0.2 % LiOH + Li2CO3 (as LiOH) |