Ammoniumcer(IV)sulfat 0.1 M Ce(NH4)4(SO4)4 in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: tetra-Ammoniumcertetrakis(sulfat), Cer(IV)ammoniumsulfat
37941-1L
37941-1LEA 130.9 EUR
37941-1L
Ammoniumcer(IV)sulfat 0.1 M Ce(NH4)4(SO4)4 in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Ammonium cerium(IV) sulphate
Formel: H₁₆CeN₄O₁₆S₄
Molecular Weight: 596,52 g/mol
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148851
CAS-Nummer: 7637-03-8
EINECS: 231-567-4
UN: 3264
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001