Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 1 mm (0.04 in) Type 2

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

37996.DJ 37996.DM 37996.DR
37996.DJEA 374 EUR
37996.DJ 37996.DM 37996.DR
Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 1 mm (0.04 in) Type 2
Glaskohlenstoff

Physical Form: ≈0.01g/cm MDL No.: MFCD00133992

Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652
Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR