Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 5 mm (0.2 in) Type 2
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
37998.DJ
37998.DM
37998.DR
37998.DJEA
283
EUR
37998.DJ
37998.DM
37998.DR
Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 5 mm (0.2 in) Type 2
Glaskohlenstoff
Physical Form: ≈0.28g/cm
MDL No.: MFCD00133992
Formel:
C Molecular Weight: 12.01 g/mol Schmelzpunkt: 3652 Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00133992 CAS-Nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 Merck Index: 13,01818 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...