Silbernitrat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.01 M AgNO3 (0.01 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
38001-1EA
38001-1EAEA
56.66
EUR
38001-1EA
Silbernitrat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.01 M AgNO3 (0.01 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Silbernitrat
Concentrate for 1L standard solution
Formel:
AgNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 ADR: 8,II |
|
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.998 - 1.002 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...