Glaskohlenstoff, sphärische Pulver 0,4-12 µm Type2

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

38008.09 38008.18 38008.30
38008.09EA 70.2 EUR
38008.09 38008.18 38008.30
Glaskohlenstoff, sphärische Pulver 0,4-12 µm Type2
Glaskohlenstoff
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652
Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01818

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR