Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 5 mm (0.2 in) Type 1

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

38011.DJ 38011.DM 38011.DR
38011.DJEA 256 EUR
38011.DJ 38011.DM 38011.DR
Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 5 mm (0.2 in) Type 1
Glaskohlenstoff

Physical Form: ≈0.30g/cm MDL No.: MFCD00133992

Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652
Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR