Lithium isopropoxide 1 M in Hexanen, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
380201000
380201000.EA
83.7
EUR
380201000.
Lithium isopropoxide 1 M in Hexanen, AcroSeal®
Lithium isopropoxide
Formel:
C₃H₇LiO Molecular Weight: 66,028 g/mol Dichte: 0,69 g/cm³ Flammpunkt: –27 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00048286 CAS-Nummer: 2388-10-5 UN: 2924 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to orange Solution |
Titration with HClO4 | 0.95 to 1.15 M |