Glaskohlenstoff, Teller, Dicke 2 mm (0.08 in) Type 1

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

38025.FIEA 337 EUR
38025.FI 38025.GH
Glaskohlenstoff, Teller, Dicke 2 mm (0.08 in) Type 1
Glaskohlenstoff
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652
Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR