Lithium (trimethylsilyl)acetylide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
380651000
380658000
380651000.EA
165
EUR
380651000.
380658000.
Lithium (trimethylsilyl)acetylide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lithium (trimethylsilyl)acetylide
Formel:
C₅H₉LiSi Dichte: 0,88 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075059 CAS-Nummer: 54655-07-1 UN: 2924 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to orange Solution |
Titration with HClO4 | 0.40 to 0.60 M |