Kaliumbromat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 1/60 M KBrO3 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

38080-1EA
38080-1EAEA 64.63 EUR
38080-1EA
Kaliumbromat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 1/60 M KBrO3 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Potassium bromate

Concentrate for 1L standard solution

Formel: KBrO₃
Molecular Weight: 167 g/mol
Schmelzpunkt: 350
Dichte: 1.024 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
Merck Index: 12,07779

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Factor 0.998 - 1.002


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR