Kaliumdichromat concentrate for dilution to 1L, 1/60 M K2Cr2O7 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Kaliumbichromat, Kaliumpyrochromat
38100-1EA
38100-1EAEA 75.36 EUR
38100-1EA
Kaliumdichromat concentrate for dilution to 1L, 1/60 M K2Cr2O7 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Kaliumdichromat
Concentrate for 1L standard solution
Formel: K₂Cr₂O₇
Molecular Weight: 294.18 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 398
Dichte: 1.030 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07790
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002