Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Mepiquatchlorid
Lieferant: Merck
Mepiquatchlorid ist ein synthetischer Pflanzenwachstumsregulator, der vom Laub absorbiert und in der gesamten Pflanze verteilt wird. Es wird häufig verwendet, um die Pflanzenstruktur zu manipulieren und hilft, übermäßiges vegetatives Wachstum zu bekämpfen, das, wenn es unkontrolliert bleibt, zu unerwünschtem Fruchtabwurf, Kapselfäule und Ertragseinbußen führen kann. Mepiquatchlorid hemmt die Gibberellinsäuresynthese und verringert so die Zellvergrößerung und Zellteilungsrate. Die Anwendung von Mepiquatchlorid bei Baumwolle führt zu einer kompakteren Pflanze, die durch verkürzte Internodienverlängerung, reduzierte Hauptstammknoten und verringerte Blattausdehnung und Blattfläche verursacht wird. Mepiquatchlorid ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 (Aufhebung der Richtlinie 91/414/EWG) für die Verwendung in der Europäischen Union (EU) zugelassen. Der maximale Rückstandsgehalt (MRL) für Mepiquat (Summe aus Mepiquat und seinen Salzen, ausgedrückt als Mepiquatchlorid) ist für viele pflanzliche Produkte auf 0,02 bis 4 mg/kg und für Leinsamen, Senf, Sonnenblumen- und Mohnsamen auf 40 mg/kg festgelegt. Für Produkte tierischen Ursprungs beträgt der Rückstandshöchstgehalt gemäß Verordnung (EU) 2021/976 0,05 bis 0,8 mg/kg. Mepiquat muss im mehrjährigen Kontrollprogramm für Pestizidrückstände (MACP) der EU und EFTA in/auf Produkten pflanzlichen Ursprungs überwacht werden.
Standards: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P264 - P270 - P273 - P301 + P312 - P501