Kaliumpermanganat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 1/500 M KMnO4 (0.01N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Permanganic acid potassium salt
38136-1EA
38136-1EAEA 83.55 EUR
38136-1EA
Kaliumpermanganat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 1/500 M KMnO4 (0.01N) volumetrische Lösung, Fluka™
Potassium permanganate
Concentrate for 1L standard solution
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective