Magnesiumsulfat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M MgSO4 volumetrische Lösung, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

38146-1EA
38146-1EAEA 98.06 EUR
38146-1EA
Magnesiumsulfat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M MgSO4 volumetrische Lösung, Fluka™
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Factor 0.998 - 1.002


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR