Ammoniumcer(IV)nitrat 0.1 M Ce(NH4)2(NO3)6 in wässriger Lösung ≥97% Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Diammoniumhexanitratocerat, di-Ammonium-hexanitratocerat (IV), Cer(IV)ammoniumnitrat
38187-1L
38187-1LEA 193.5 EUR
38187-1L
Ammoniumcer(IV)nitrat 0.1 M Ce(NH4)2(NO3)6 in wässriger Lösung ≥97% Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Ammoniumcer(IV)nitrat
Formel: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Molecular Weight: 548,22 g/mol
Dichte: 1,1 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151121
CAS-Nummer: 16774-21-3
UN: 2796
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance complying
Assay 0.095 - 0.105 mol/l
Density (D 20/4) 1.083 - 1.098