Natriumhydroxid concentrate for dilution to 1 L, 0.5 M NaOH (0.5 N) Volumetric, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
38217-1EA
38217-1EAEA
50.33
EUR
38217-1EA
Natriumhydroxid concentrate for dilution to 1 L, 0.5 M NaOH (0.5 N) Volumetric, Fluka™
Sodium hydroxide
Concentrate for 1 L standard solution
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 120 °C Schmelzpunkt: 323 Dichte: 1.350 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.998 - 1.002 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |