Natriumthiosulfat concentrate for dilution to 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) Volumetric, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
38243-1EA 38243-6X1EA
38243-1EAEA 57.34 EUR
38243-1EA 38243-6X1EA
Natriumthiosulfat concentrate for dilution to 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) Volumetric, Fluka™
Natriumthiosulfat
Concentrate for 1L standard solution
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 48
Dichte: 1.0 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
Merck Index: 12,08844
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002