Oxalsäure concentrate for dilution to 1L, 0.05 M (COOH)2 (0.1N) Volumetric, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Ethandisäure

conc_1l

38250-1EA
38250-1EAEA 41.86 EUR
38250-1EA
Oxalsäure concentrate for dilution to 1L, 0.05 M (COOH)2 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Molecular Weight: 90.04 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Dichte: 1.02 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,06980

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Factor 0.998 - 1.002


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR