Oxalsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.005 M (COOH)2 (0.01N) volumetrische Lösung, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

38255-1EA
38255-1EAEA 54.42 EUR
38255-1EA
Oxalsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.005 M (COOH)2 (0.01N) volumetrische Lösung, Fluka™
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 231-791-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Factor 0.998 - 1.002


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR