Palladium 5% auf Aktivkohle-Pulver mit 50 % Wasser benetzt verwendbar als Katalysator, nicht reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38301.22
38301.22EA 0 EUR
38301.22
Palladium 5% auf Aktivkohle-Pulver mit 50 % Wasser benetzt verwendbar als Katalysator, nicht reduziert
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g Odor: Odorless
Bestellinformation: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight
Formel: Pd
Molecular Weight: 106.420 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3