Cadmium(II)sulfat ≥99,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
383082-500G
383082-500GEA 478.46 EUR
383082-500G
Cadmium(II)sulfat ≥99,0% ACS, Fluka™
Cadmium(II)sulfat
Formel: CdO₄S
Dichte: 4,69 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010923
CAS-Nummer: 10124-36-4
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01665
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Loss on drying (150 °C, 4 h) Max. 1.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Lead (Pb) Max. 0.003 %
Zinc (Zn) Max. 0.05 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Total nitrogen (as NO₃) Max. 0.003 %