Palladium 20% auf Aktivkohle-Pulver standard mit 50 % Wasser benetzt, nicht reduziert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

38309.06 38309.14 38309.22
38309.06EA 331 EUR
38309.06 38309.14 38309.22
Palladium 20% auf Aktivkohle-Pulver standard mit 50 % Wasser benetzt, nicht reduziert
Palladium

Physical Form: 900-1100 m²/g Odour: Odourless


Bestellinformation: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight

Formel: Pd
Molecular Weight: 106.420 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR