Silbernitrat concentrate for dilution to 1L, 0.5 M AgNO3 (0.5N) Volumetric, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Höllenstein
38311-1EA
38311-1EAEA 234.82 EUR
38311-1EA
Silbernitrat concentrate for dilution to 1L, 0.5 M AgNO3 (0.5N) Volumetric, Fluka™
Silbernitrat
Concentrate for 1L standard solution
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Schmelzpunkt: 210
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective