Platin 1% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38312.14
38312.14EA 220 EUR
38312.14
Platin 1% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver, reduziert
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: 900-1100 m²/g MDL No.: MFCD00011179
Bestellinformation: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight
Formel: Pt
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4