Ruthenium 0,5% auf Kohlenstoff, Granulat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38332.14
38332.22
38332.14EA
227
EUR
38332.14
38332.22
Ruthenium 0,5% auf Kohlenstoff, Granulat
Ruthenium
CAS No.: 7440-18-8
Physical Form: 4-12 Mesh, 900-1100m2/g
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00011207
Formel:
Ru Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011207 CAS-Nummer: 7440-18-8 EINECS: 231-127-1 UN: 1325 ADR: , |