Platin 0,5% auf Kohlenstoff, Granulat, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Platinium
38344.06 38344.14
38344.06EA 146 EUR
38344.06 38344.14
Platin 0,5% auf Kohlenstoff, Granulat, reduziert
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: 2-5mm granules Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Molecular Weight: 195.08 g/mol
Siedepunkt: 3827
Schmelzpunkt: 1769
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,07689