Strontiumtitanat Substrat 10x10x1 mm, einseitig poliert 100 orientation
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38507.KT
38507.KTEA 254 EUR
38507.KT
Strontiumtitanat Substrat 10x10x1 mm, einseitig poliert 100 orientation
Strontiumtitanat
CAS No.: 12060-59-2 Molecular Formula: SrTiO3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049554
Formel: O₃SrTi
Schmelzpunkt: 2080 °C
Dichte: 5,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049554
CAS-Nummer: 12060-59-2
EINECS: 235-044-1