Vanadium ≥99,5% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38516.G1
38516.G1EA
306
EUR
38516.G1
Vanadium ≥99,5% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Vanadium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: ≈19.2g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Formel:
V Siedepunkt: 3477 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1896 °C Dichte: 6,015 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011453 CAS-Nummer: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 Merck Index: 12,10053 |