Zinn ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.05 mm (0.002 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

38538.FY
38538.FYEA 250 EUR
38538.FY
Zinn ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Zinn

Purity: 99.999% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈1.8g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862

Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR