Propylpropionat 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

385520010 385520500 385522500
385520010.EA 89.2 EUR
385520010. 385520500. 385522500.
Propylpropionat 98+%
Propylpropionat
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 123 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 0,881 g/cm³
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009373
CAS-Nummer: 106-36-5
UN: 3272
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR