Bis(pentamethylcyclopentadienyl)mangan(II) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Decamethylmanganocene, Bis(pentamethylcyclopentadienyl)manganese
38605.03
38605.03EA 110 EUR
38605.03
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)mangan(II) ≥98%
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)mangan(II)
Purity: 98% CAS No.: 67506-86-9 Molecular Formula: C20H30Mn Formula Weight: 325.38 Physical Form: Crystalline, Packaged in ampoules Sensitivity: Air and Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00058844
Formel: C₂₀H₃₀Mn
Schmelzpunkt: 230 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00058844
CAS-Nummer: 67506-86-9