Bismut ≥99,999% (Metall-Basis), sphärische Granalien 1-5 mm (0.04-0.20 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Wismut

Unter Argon in Ampullen verpackt

38619.09 38619.18
38619.09EA 177 EUR
38619.09 38619.18
Bismut ≥99,999% (Metall-Basis), sphärische Granalien 1-5 mm (0.04-0.20 in)
Bismut

Purity: 99.999% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Ampouled under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033

Formel: Bi
Siedepunkt: 1490 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 271…272 °C
Dichte: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR