Methylorange 0,1% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Goldorange, Helianthin, Natrium-4-(4-dimethylaminophenylazo)benzolsulfonat, Orange III, 4-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzolsulfonsäure Natriumsalz, (4-(Dimethylamino)azobenzol-4'-sulfonsäure Natriumsalz
38695.AP
38695.APEA 40.7 EUR
38695.AP
Methylorange 0,1% (w/v) in wässriger Lösung
Methylorange
CAS No.: 547-58-0 Molecular Formula: C14H14N3NaO3S Formula Weight: 327.34 Physical Form: Liquid Density: 0.987 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00007502
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Dichte: 0,987
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007502
CAS-Nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3