Bromthymolblau Natriumsalz 0,04% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38701.AE 38701.AP
38701.AEEA 27.3 EUR
38701.AE 38701.AP
Bromthymolblau Natriumsalz 0,04% (w/v) in wässriger Lösung
Bromthymolblau Natriumsalz
CAS No.: 34722-90-2 Molecular Formula: C27H27Br2NaO5S Formula Weight: 646.38 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00077263
Formel: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077263
CAS-Nummer: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7