Molybdän-Standardlösung, 1000 mg/L Mo in Ammoniaklösung (max. 1%) (aus (NH₄)₂MoO₄) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38719.AD
38719.AE
38719.ADEA
68.1
EUR
38719.AD
38719.AE
Molybdän-Standardlösung, 1000 mg/L Mo in Ammoniaklösung (max. 1%) (aus (NH₄)₂MoO₄) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Molybdän-Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂MoO₄ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
Odour: Ammonia-like
MDL No.: MFCD00003465
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...