Chrom-Standardlösung, 10000 mg/L Cr in 5%iger Salpetersäure (aus Cr(NO3)3) Specpure® Standard für die ICP

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

38722.AE 38722.AD 38722.AP
38722.AEEA 161 EUR
38722.AE 38722.AD 38722.AP
Chrom-Standardlösung, 10000 mg/L Cr in 5%iger Salpetersäure (aus Cr(NO3)3) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Chrom-Standards

Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010944


Standards: Rückführbar auf NIST

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR