Chrom-Standardlösung, 10000 mg/L Cr in 5%iger Salpetersäure (aus Cr(NO3)3) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38722.AE
38722.AD
38722.AP
38722.AEEA
161
EUR
38722.AE
38722.AD
38722.AP
Chrom-Standardlösung, 10000 mg/L Cr in 5%iger Salpetersäure (aus Cr(NO3)3) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Chrom-Standards
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010944
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...