Molybdän-Standardlösung, 10000 mg/L Mo in Ammoniaklösung (max. 1%) (aus (NH₄)₂MoO₄) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38726.AE
38726.AP
38726.AEEA
158
EUR
38726.AE
38726.AP
Molybdän-Standardlösung, 10000 mg/L Mo in Ammoniaklösung (max. 1%) (aus (NH₄)₂MoO₄) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Molybdän-Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂MoO₄ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
Odour: Ammonia-like
MDL No.: MFCD00003465
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...