Palladium 0,5% auf Aluminiumoxid, Plätzchen 3.18 mm (0.125 in), reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38786.14
38786.14EA 391 EUR
38786.14
Palladium 0,5% auf Aluminiumoxid, Plätzchen 3.18 mm (0.125 in), reduziert
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD03613602
Formel: Pd
Molecular Weight: 106.420 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3