Malachitgrün-Chlorid, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4,4'-Di(dimethylamino)trityliumchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

38800-25MG
38800-25MGEA 149 EUR
38800-25MG
Malachitgrün-Chlorid, Supelco®
Malachitgrün-Chlorid
Formel: C₂₃H₂₅ClN₂
Molecular Weight: 364,92 g/mol
MDL: MFCD00011751
CAS-Nummer: 569-64-2
EINECS: 209-322-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5311c9c634eee9f3abde502d147254476d06a7c2&vid=f322063a2ad207271da85964993d75e35af6c3d6&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR