Brom 1 mol/l in Essigsäure, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

388401000 388408000
388401000.EA 103 EUR
388401000. 388408000.
Brom 1 mol/l in Essigsäure, AcroSeal®
Bromine
Formel: Br₂
Molecular Weight: 159.81 g/mol
Siedepunkt: 58.7
Schmelzpunkt: -7.2
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010896
CAS-Nummer: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 2922
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01378

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear red Solution
Strength 0.90 to 1.10 M


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR