2-(Ethylthio)benzothiazole ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
389900-5G
389900-5GEA
131
EUR
389900-5G
2-(Ethylthio)benzothiazole ≥97%, Sigma-Aldrich®
2-(Ethylthio)benzothiazole
2-(Ethylthio)benzothiazole,97%
Formel:
C₉H₉NS₂ Molecular Weight: 195,3 g/mol Dichte: 1,226 g/mL (25 °C) (Lit.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192166 CAS-Nummer: 2757-92-8 |