Optionale Extras für LMS gekühlte Inkubatoren
Lieferant: LMS
SS19/F SS19/G SS19/H SS19/I DG600 DG1200 IPD06/3 IPD13 IPD14 IL30 IL30/06 IL30/12 SS29 AP24 C24 CR02 IS13 DG07 IPD06/4 IPD06/1 IL30/1 FFM11 SS19/A FFM01 FFM02 FFM03 FFM04 FFM08 FFM09 FFM14 FFM15 FFM16 FFM17 FFM12 FFM13 IL17 IL25 IL26 IL27 IL28 IL40/1 IL40/2 IL40/3 IL40/4 IPD07 IPD08 IPD09 IPD10 FFM10 ED28 DG14 DG15 DG16 DG17 SS19/N SS19/M IL40/1-7 IL40/2-7 IL40/3-7 IL40/4-7 IL25-7 IL26-7 IL27-7 IL28-7 IL17-7 IL30-7 IL30/1-7 IL30/06-7 IL30/12-7
390-0370EA 45 EUR
390-0370 390-0371 390-0372 390-0373 390-0112 390-0111 390-0121 390-0123 390-0124 390-0116 390-0117 390-0118 390-0128 390-0103 390-0104 390-0105 390-0125 390-0360 390-0362 390-0361 390-0366 390-0383 390-0577 390-0550 390-0551 390-0552 390-0553 390-0374 390-0375 390-0554 390-0555 390-0556 390-0557 390-0377 390-0378 390-0363 390-0558 390-0560 390-0562 390-0564 390-0583 390-0567 390-0569 390-0571 390-0573 390-0574 390-0575 390-0576 390-0376 390-0549 390-0545 390-0546 390-0547 390-0548 390-0579 390-0578 390-0566 390-0568 390-0570 390-0572 390-0559 390-0561 390-0563 390-0565 390-0364 390-0369 390-0368 390-0365 390-0367
Optionale Extras für LMS gekühlte Inkubatoren
Brutschränke Kühlbrutschränke
Diese Artikel müssen mit dem entsprechenden Inkubatormodell bestellt werden und können nicht nachgerüstet werden.
Für Anwendungen mit Drosophila ist eine Modifikation für aggressive Umgebungen dringend zu empfehlen. Da diese werkseitig eingebaute Option nicht nachgerüstet werden kann, kontaktieren Sie uns bitte vor der Bestellung Ihres Inkubators.