Brutschränke mit Doppelluftwechsel, Heratherm® Advanced Protocol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
51028133 51028134 51028135 51028717 51028718 51028719
390-0470EA 2700 EUR
390-0470 390-0471 390-0472 390-0476 390-0477 390-0478
Brutschränke mit Doppelluftwechsel, Heratherm® Advanced Protocol
Brutschränke Standard-Brutschränke
Heratherm® Advanced Protocol Inkubatoren mit verstellbarer forcierter Konvektion ermöglichen dem Nutzer eine Einstellung der Lüfterdrehzahl von 0 bis 100%. Die Luftgeschwindigkeit kann angepasst werden, um je nach Anwendung einen optimalen Luftstrom zu erhalten. Diese Einheiten werden für zahlreiche anspruchsvolle Laboranwendungen empfohlen, sowie für das Ausbrüten von Eiern, Genklonung und Wärmelagerung von Medien. Die Inkubatoren besitzen einen glatten, einfach zu reinigenden Innenraum aus Edelstahl mit abgerundeten Ecken; das Halterungssystem für Einschübe kann schnell mit einem Klick entfernt werden. Sie verfügen außerdem über eine innere Glastür, wodurch Proben ohne Beeinflussung der Temperaturkonstanz beobachtet werden können. Die Einheiten können aus Platzgründen aufeinander gestapelt werden; Werkzeuge oder Stapelvorrichtungen sind nicht erforderlich.
  • Intuitive Benutzeroberfläche mit großer Vakuumfluoreszenzanzeige für einfache Temperatureinstellung
  • Serienmäßig mit RS232-Schnittstelle und Zugangsöffnung (42 mm) zur Einführung von Sensoren für eine unabhängige Datenüberwachung
Eine verbesserte Sicherheit der Proben und der Einheiten ist durch den automatischem Überhitzungsalarm gewährleistet. Alarm muss nicht manuell eingestellt werden. Mehrere Sicherheitsfunktionen schützen die Proben. Der fortschrittliche digitale Timer kann die Einheit zu einer angegebenen Zeit abschalten - kann zum Unterbrechen des Zellwachstums zu einer angegebenen Zeit verwendet werden: Echtzeit oder Stundeneinstellung wählbar. Die Einheit wird zu einer angegebenen Zeit ein- und ausgeschaltet - kein Vergeuden von Energie, wenn die Einheit nicht verwendet wird. Auf Grund ihres weiten Temperaturbereichs und ihrer großen Zugangsöffnung können die Einheiten sogar für Trocknungsanwendungen verwendet werden.
Lieferumfang: Zwei gelochte Edelstahl-Einschübe sind im Lieferumfang enthalten. Umfangreiche Optionen und Zubehör sind erhältlich. Eine der ab Werk eingepassten Optionen ist der Türanschlag links. Weitere Details erhalten Sie auf Anfrage.
Bitte beachten *Hinweis: Mit ausgeschaltetem Ventilator ist die räumliche Abweichung etwas größer - dieser Modus verringert das Austrocknen der Proben.