VWR® INCU-Line® Tower, Kühlinkubator
Lieferant: VWR Collection
390-0963EA 2510 EUR
390-0963
VWR® INCU-Line® Tower, Kühlinkubator
Brutschränke Kühlbrutschränke
Der INCU-Line® Tower ist ein universell einsetzbarer Zwei-Kammer-Kühlinkubator mit natürlicher Umluft. Der digitale Kühlinkubator mit Peltier-Technologie ist eine wirtschaftliche und platzsparende Lösung für Anwendungen in der Mikrobiologie bei Temperaturen unter Raumtemperatur. Das integrierte Peltier-Element verbraucht wenig Energie (nur 35 W bei 37 °C) und gewährleistet Temperaturkonstanz und -genauigkeit über den gesamten Temperaturbereich.
  • Kompaktes Design mit einer Grundfläche von nur 0,18 m²
  • Digitale PID-Regelung mit PT100 Sensor und LED-Anzeige (Auflösung 0,1 °C)
  • Ausgezeichnete Temperaturstabilität, Temperaturkonstanz bei 37 °C beträgt ±0,5 °C
  • Temperaturregelung kann mithilfe eines zertifizierten Referenztemperatur-Messgeräts nachjustiert werden
  • Benutzerfreundlich, sicher und zuverlässig
Die Temperatur ist frei einstellbar in Schritten von 0,1 °C von 10 °C unter Raumtemperatur bis zu einer Maximaltemperatur von 50 °C. Die zwei Kammern arbeiten unabhängig voneinander mit unterschiedlichen Temperaturen und können separat an- und ausgeschaltet werden. Jede Kammer hat eine eigene transparente Tür, sodass die Proben gesehen werden können, ohne die Tür öffnen zu müssen. Dadurch wird eine Temperaturänderung innerhalb der Kammern vermieden. Das Gehäuse ist vollständig aus epoxidbeschichtetem Weichstahl hergestellt.
Lieferumfang: Wird mit zwei perforierten Einlegeböden aus Edelstahl pro Kammer und einem Prüfzertifikat (Daten gemessen bei 37 °C) geliefert.
Bitte beachten * Gemessen bei leerer Kammer.