CO2-Brutschränke, ICO-Serie
Lieferant: MEMMERT
ICO50 ICO105 ICO150 ICO240
390-0985EA 4992 EUR
390-0985 390-0986 390-0987 390-0988
CO2-Brutschränke, ICO-Serie
Brutschränke CO₂-Brutschränke
Die CO₂-Inkubatoren der ICO-Serie verfügen über nahtlos verschweißte, korrosionsbeständige Edelstahlkammern mit abgerundeten Kanten und ohne weitere Einbauten, was eine einfache und gründliche Reinigung gewährleistet. Die Modelle verfügen über TwinDISPLAY mit USB-Anschluss zum Aufspielen von Programmen, Auslesen von Protokollen oder zum Schutz von Geräten über die Benutzer-ID-Funktion und eine Ethernet-Schnittstelle sowie einen Datenlogger mit 10 Jahren Speicherkapazität. Alle Parameter können direkt im ControlCOCKPIT oder der AtmoCONTROL-Software eingestellt werden, die Drag & Drop-More Product Information