Konstantklima-Kammer mit Advanced Peltier Technology, HPPeco Serie
Lieferant: MEMMERT
HPP1060ECO HPP110ECO HPP1400ECO HPP2200ECO HPP260ECO HPP410ECO HPP750ECO
390-1516EA 22763 EUR
390-1516 390-1517 390-1518 390-1521 390-1522 390-1523 390-1524
Konstantklima-Kammer mit Advanced Peltier Technology, HPPeco Serie
Prüfkammern Klimakammern
Maximal energieeffizient im Dauerbetrieb - diese leistungsstarken Konstantklimaschränke sind mit der Advanced Peltier Technology ausgestattet. Diese Geräte mit TwinDISPLAY sind die ideale Lösung für Stabililitätsstudien gemäß ICH Guidelines, Stabilitätstests für Kosmetik und Lebensmittel sowie Umweltprüfung und Materialprüfung.
  • Maximale Energieeffizienz im Vergleich zu kompressorbetriebenen Kammern
  • Absolut gleichmäßige Temperatur- und Feuchtigkeitsverteilung
  • Verlässlich und fehlersicher
  • Kühlmittelfrei und geringe Wartung
Die leistungsstarkenMore Product Information