Heratherm™ CO₂ Inkubatoren
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
ECS750 ECG750
390-1716EA 24200 EUR
390-1716 390-1717
Heratherm™ CO₂ Inkubatoren
Brutschränke CO₂-Brutschränke
Heratherm™ CO₂-Inkubatoren bieten eine außergewöhnliche Umweltkontrolle in einer unkomplizierten Kammer, die einfach zu programmieren und zu verwenden ist.
  • Reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck und erzielen Sie gleichzeitig hervorragende Ergebnisse mit Heratherm CO₂-Inkubatoren, verringertem Wasser- und Energieverbrauch und Peltier-Technologie
  • Wassersparendes Befeuchtungssystem mit integriertem Wassertank und optionalem Anschluss für reines Wasser
  • Peltier-Technologie unterstützt Temperaturstabilität und -gleichmäßigkeit bei geringerem Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Kompressoren
  • Verschiedene Modelle erhältlich, die verschiedene kontrollierte Klimazonen bieten, einschließlich Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Licht und UV-Licht zum Testen und zur CO₂-Inkubation*
  • Sicherheitsfunktionen einschließlich Übertemperaturalarm und Abschaltfunktionen, Türalarme, eingeschränkte Protokollprogrammierung, verschiedene Warnungen und manuelle/automatische Türverriegelung
  • Benutzerfreundliche Funktionen einschließlich doppelter Zugangsöffnungen für maximale Flexibilität und abgerundete Ecken für einfache Reinigung
Diese Kammern mit ihrem eleganten Erscheinungsbild vereinen Ästhetik und präzise Umweltkontrollen mit modernster Technologie. Heratherm™ CO₂-Inkubatoren bieten zuverlässige und konstante Leistung, unterstützt durch Datenerfassung und Validierung für 21 CFR Part 11. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen mit flexiblen Konfigurationen, um den Anforderungen akademischer und industrieller Arbeitsabläufe gerecht zu werden.
Standards: UL
Bestellinformation: Zubehör muss separat bestellt werden.
Lieferumfang: Bei großen Artikeln wird eine ortsgebundene Lieferung empfohlen.