Konstantklimaschränke, Serie KBF
Lieferant: Binder
9020-0478 9020-0479 9020-0480 9020-0481 9020-0482 9020-0483
390-1753EA 16148 EUR
390-1753 390-1754 390-1755 390-1756 390-1757 390-1758
Konstantklimaschränke, Serie KBF
Prüfkammern Klimakammern
Die KBF-Serie ist ein ausgewiesener Spezialist für zuverlässige ICH-Stabilitätstests in der Pharmaindustrie: Der KBF meistert alle Langzeittests, beschleunigte Tests und Stresstests. Er erfüllt alle wichtigen ICH-Anforderungen, von der Präzision bis hin zur Programmierung und Dokumentation. Mit flexiblen Wasserversorgungsmöglichkeiten für alle Aufstellungsorte. Die Geräte verfügen über einen Edelstahl-Innenkessel und bewährte APT.line™ Vorwärmkammertechnologie, verfügen über einen Temperaturbereich von 0 bis +70 °C und einen Feuchtebereich von 10 bis 80% rF, der KBF verbraucht bis zu 40% weniger Energie als sein Vorgänger. Mit optionalen Lichtmodulen kann die KBF in eine ICH-Photostabilitätskammer und eine Pflanzenwachstumskammer umgewandelt werden.
  • Energieeffiziente Kühlung mit modernem Inverter-Kühlgerät
  • Kühlung mit klimaneutralem Kältemittel R-290 (GWP ist 3)
  • Türheizung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung
  • Regelbare Lüfterdrehzahl
  • Feuchtigkeitsregulierung mit kapazitivem Feuchtesensor und gezielter Dampfbefeuchtung
  • Gehäusekonstruktion mit HIT-Technologie
  • Innentüren aus metalloxidbeschichtetem Sicherheitsglas
  • Große Revisionsöffnung mit Silikonstopfen
  • Standgeräte mit robusten Doppelrollen mit Feststellern an der Vorderseite
  • Stapelbare Tischgeräte bis 130 Liter Volumen
  • Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
  • Ergonomisch einstellbares Bedienterminal (ab 470 Liter Volumen und höher)
  • Signaldreieck mit leuchtender Statusanzeige (ab 470 Liter Volumen und höher)
  • Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
  • Klasse 3.3 unabhängiger Temperaturwählwächter (DIN 12880) mit optischem und akustischem Alarm
  • Geräteselbsttest zur umfassenden Zustandsanalyse
  • Datenschnittstellen: Ethernet, USB
Bestellinformation: Optionale Lichtmodule für ICH-Photostabilitätstests sind für die Modelle 260, 470, 720 L und optionale LED-Lichtmodule für Pflanzenwachstum für Modelle ab 260 L erhältlich.
Lieferumfang: Lieferung mit 2 Edelstahlgestellen und BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition.